missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Des-glutamic Acid-(S)-Folinic Acid, TRC

Artikelnummer. 30315887
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315887 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA15584010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (6S)-5-Formyltetrahydropteroic Acid
CAS 944737-05-7
Molekylær formel C15 H16 N6 O4
Mængde 10 mg
Synonym 4-[[[(6S)-2-Amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoic Acid, Benzoic acid, 4-[[[(6S)-2-amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]-, 4-[[[(6S)-2-Amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoic acid, (6S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic acid, (6S)-5-Formyltet
InChI formel InChI=1S/C15H16N6O4/c16-15-19-12-11(13(23)20-15)21(7-22)10(6-18-12)5-17-9-3-1-8(2-4-9)14(24)25/h1-4,7,10,17H,5-6H2,(H,24,25)(H4,16,18,19,20,23)/t10-/m0/s1
SMIL NC1=NC(=O)C2=C(NC[C@H](CNc3ccc(cc3)C(=O)O)N2C=O)N1
IUPAC navn 4-[[(6S)-2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl]methylamino]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 344.325
Formel vægt 344.123
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.