missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Des-dimethylpyrrolidine Eletriptan, TRC

Artikelnummer. 30356812
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356812 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356812 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD289623100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Des-dimethylpyrrolidine Eletriptan
CAS 1225327-16-1
Molekylær formel C16 H15 N O2 S
Mængde 100 mg
Synonym Des-dimethylpyrrolidine Eletriptan, 5-[2-(Phenylsulfonyl)ethyl]-1H-indole
InChI formel InChI=1S/C16H15NO2S/c18-20(19,15-4-2-1-3-5-15)11-9-13-6-7-16-14(12-13)8-10-17-16/h1-8,10,12,17H,9,11H2
SMIL O=S(=O)(CCc1ccc2[nH]ccc2c1)c3ccccc3
IUPAC navn 5-[2-(benzenesulfonyl)ethyl]-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 285.361
Formel vægt 285.082
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.