missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Des(dihydroxypropyl)-7,8-dihydrobiopterin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des(dihydroxypropyl)-7,8-dihydrobiopterin Sodium Salt |
| CAS | 40259-27-6 |
| Molekylær formel | C6H7N5Na2O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4(1H)-Pteridinone, 2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-6-hydroxy-, disodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N5O2.2Na/c7-6-10-4-3(5(13)11-6)9-2(12)1-8-4;;/h2,9H,1H2,(H4,7,8,10,11,13);;/q-1;2*+1/p-1 |
| SMIL | O=C1N=C([N-]C2=C1NC([O-])CN2)N.[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | Disodium mono(2-amino-6-oxido-4-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-4H-pteridin-1-ide) |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.14 |
| Formel vægt | 229.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?