Få mere at vide
Des-acetyl Apremilast, TRC
Artikelnummer. 30356813
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356813 10 mg
30356007 25 mg
30351466 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30356813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28939810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 635705-72-5
Molekylær formel C20H22N2O6S
Molekylvægt (g/mol) 418.46
Synonym 4-Amino-2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
SMIL CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(N)c3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Des-acetyl Apremilast
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O6S/c1-4-28-17-10-12(8-9-16(17)27-2)15(11-29(3,25)26)22-19(23)13-6-5-7-14(21)18(13)20(22)24/h5-10,15H,4,11,21H2,1-3H3/t15-/m1/s1
Formel vægt 418.1199