missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Des-6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-6-chloro-O-pivalate Dasatinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des-6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-6-chloro-O-pivalate Dasatinib |
| CAS | 910297-70-0 |
| Molekylær formel | C21 H21 Cl2 N5 O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, [3-chloro-2-[[[2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-5-thiazolyl]carbonyl]amino]phenyl]methyl ester, Des-6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-6-chloro-O-pivalate Dasatinib |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21Cl2N5O3S/c1-11-25-15(23)8-16(26-11)27-20-24-9-14(32-20)18(29)28-17-12(6-5-7-13(17)22)10-31-19(30)21(2,3)4/h5-9H,10H2,1-4H3,(H,28,29)(H,24,25,26,27) |
| SMIL | Cc1nc(Cl)cc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(Cl)cccc3COC(=O)C(C)(C)C)n1 |
| IUPAC navn | [3-chloro-2-[[2-[(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-1,3-thiazole-5-carbonyl]amino]phenyl]methyl 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.39 |
| Formel vægt | 493.0742 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?