missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Des-4'(methylpiperidine-4-carboxamide)-4'-formyl Revefenacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des-4'(methylpiperidine-4-carboxamide)-4'-formyl Revefenacin |
| CAS | 864760-28-1 |
| Molekylær formel | C29 H31 N3 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-(2-(4-Formyl-N-methylbenzamido)ethyl)piperidin-4-yl [1,1'-biphenyl]-2-ylcarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31N3O4/c1-31(28(34)24-13-11-22(21-33)12-14-24)19-20-32-17-15-25(16-18-32)36-29(35)30-27-10-6-5-9-26(27)23-7-3-2-4-8-23/h2-14,21,25H,15-20H2,1H3,(H,30,35) |
| SMIL | CN(CCN1CCC(CC1)OC(=O)Nc2ccccc2c3ccccc3)C(=O)c4ccc(C=O)cc4 |
| IUPAC navn | [1-[2-[(4-formylbenzoyl)-methyl-amino]ethyl]-4-piperidyl] N-(2-phenylphenyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 485.57 |
| Formel vægt | 485.2315 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?