missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Des-(4-(dimethylamino)-2-butenoyl)-Neratinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-4-((3-chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl)amino)-7-ethoxyquinoline-3-carbonitrile |
| CAS | 848139-78-6 |
| Molekylær formel | C24H20ClN5O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Amino-4-((3-chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl)amino)-7-ethoxyquinoline-3-carbonitrile, 4-[4-[(2-Pyridyl)methoxy]-3-chloroanilino]-6-amino-3-cyano-7-ethoxyquinoline, 6-Amino-4-[3-Chloro-4-[(2-pyridinyl)methoxy]anilino]-3-cyano-7-ethoxyquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20ClN5O2/c1-2-31-23-11-21-18(10-20(23)27)24(15(12-26)13-29-21)30-16-6-7-22(19(25)9-16)32-14-17-5-3-4-8-28-17/h3-11,13H,2,14,27H2,1H3,(H,29,30) |
| SMIL | CCOC1=C(C=C2C(=C1)N=CC(=C2NC3=CC(=C(C=C3)OCC4=CC=CC=N4)Cl)C#N)N |
| IUPAC navn | 6-amino-4-[3-chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)anilino]-7-ethoxyquinoline-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 445.9 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?