missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron, TRC

Artikelnummer. 30135282
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135282 100 mg
30132965 50 mg
30003908 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN399505100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2307738-55-0
Molekylær formel C10 H14 N6 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 314.321
Synonym Nicosulfuron Metabolite AUSN, 3-Pyridinecarboxamide, 2-[[[[(aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-, IN-HYY21, Nicosulfuron Metabolite AUSN, 3-Pyridinecarboxamide, 2-[[[[(aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-, 2-[[[[(Aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-3-Pyridinecarboxamide
IUPAC navn 2-(carbamimidoylcarbamoylsulfamoyl)-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide
SMIL CN(C)C(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)NC(=N)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N6O4S/c1-16(2)8(17)6-4-3-5-13-7(6)21(19,20)15-10(18)14-9(11)12/h3-5H,1-2H3,(H5,11,12,14,15,18)
Formel vægt 314.0797
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.