Få mere at vide
Des [3-(1-Dimethylamino)ethyl] 3-Acetyl Rivastigmine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Acetylphenyl Ethyl(methyl)carbamate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3/c1-4-13(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 221.1052 |