Få mere at vide
Des(2-methylbutyryl) Pravastatin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6,8-Dihydroxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaph-thalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 151061-28-8 |
| Molekylær formel | C18 H27 O6 . Na |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ,6,8-tetrahydroxy-2-methyl-, monosodium salt, (βR,δR,1S,2S,6S,8S,8aR)- (9CI), 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ,6,8-tetrahydroxy-2-methyl-, monosodium salt, [1S-[1α(βS*,δS*),2α,6α,8β,8aα]]-, Pravastatin Sodium Imp. F (EP) as Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O6.Na/c1-10-2-3-11-6-13(20)8-16(22)18(11)15(10)5-4-12(19)7-14(21)9-17(23)24;/h2-3,6,10,12-16,18-22H,4-5,7-9H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/t10-,12+,13+,14+,15-,16-,18-;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].C[C@H]1C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2[C@H]1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6,8-dihydroxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.393 |
| Formel vægt | 362.171 |