Få mere at vide
Des-(2-Methyl-6-tetrahydro-pyran-3,4-diol) Digitoxin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des-(2-Methyl-6-tetrahydro-pyran-3,4-diol) Digitoxin |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H54O10/c1-18-31(39)26(36)15-30(42-18)45-32-19(2)43-29(16-27(32)37)44-22-7-10-33(3)21(14-22)5-6-25-24(33)8-11-34(4)23(9-12-35(25,34)40)20-13-28(38)41-17-20/h13,18-19,21-27,29-32,36-37,39-40H,5-12,14-17H2,1-4H3/t18-,19-,21-,22+,23-,24+,25-,26+,27+,29+,30+,31-,32-,33+,34-,35+/m1/s1 |