Få mere at vide
Des-2-methyl-2-hydroxymethyl Metalaxy, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metalaxyl-hydroxymethyl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO5/c1-10-6-5-7-12(8-17)14(10)16(13(18)9-20-3)11(2)15(19)21-4/h5-7,11,17H,8-9H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 295.142 |