Få mere at vide
Des(2-Hydroxypropyl) Gadoteridol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des(2-Hydroxypropyl) Gadoteridol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26N4O6.Gd/c19-12(20)9-16-3-1-15-2-4-17(10-13(21)22)6-8-18(7-5-16)11-14(23)24;/h15H,1-11H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);/q;+3/p-3 |
| Formel vægt | 501.0859 |
| Procent renhed | >95% |