Få mere at vide
Des[2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl] Mitoxantrone (Mitoxantrone Impurity A), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-amino-5,8-dihydroxy-4-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl] amino]anthracene-9,10-dione |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O5/c19-9-1-2-10(21-6-5-20-7-8-22)14-13(9)17(25)15-11(23)3-4-12(24)16(15)18(14)26/h1-4,20-24H,5-8,19H2 |
| Formel vægt | 357.1325 |