Få mere at vide
Des[2’-(1H-tetrazol-5-yl)] 2-Cyanolosartan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des[2'-(1H-tetrazol-5-yl)] 2-Cyanolosartan |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClN3O/c1-2-3-8-21-25-22(23)20(15-27)26(21)14-16-9-11-17(12-10-16)19-7-5-4-6-18(19)13-24/h4-7,9-12,27H,2-3,8,14-15H2,1H3 |
| Formel vægt | 379.1451 |