missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine |
| CAS | 775-33-7 |
| Molekylær formel | C11 H17 N O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzeneethanamine, 4-methoxy-N,N-dimethyl- (9CI), Phenethylamine, p-methoxy-N,N-dimethyl- (7CI,8CI), 4-Methoxy-N,N-dimethylphenethylamine, N,N-Dimethyl-2-(p-anisyl)ethylamine, N,N-Dimethyl-4-methoxyphenethylamine, p-Methoxy-N,N-dimethylphenethylamine, 2-(4-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine, Venlafaxine Hydrochloride Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c1-12(2)9-8-10-4-6-11(13-3)7-5-10/h4-7H,8-9H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc(CCN(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.26 |
| Formel vægt | 179.131 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?