missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Des[1-(4,4-difluorocyclohexanecarboxamido)-1-phenylpropyl]-3-hydroxymethyl Maraviroc, TRC

Artikelnummer. 30359955
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359955 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2888151MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Des[1-(4,4-difluorocyclohexanecarboxamido)-1-phenylpropyl]-3
CAS 856703-83-8
Molekylær formel C13 H22 N4 O
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C13H22N4O/c1-8(2)13-16-15-12(7-18)17(13)11-5-9-3-4-10(6-11)14-9/h8-11,14,18H,3-7H2,1-2H3/t9-,10+,11-
SMIL CC(C)c1nnc(CO)n1[C@@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3
IUPAC navn [4-[(1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]-5-propan-2-yl-1,2,4-triazol-3-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 250.34
Formel vægt 250.1794
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.