missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Dermorphin

Artikelnummer. 16472709
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16472709 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16472709 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0244

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Dermorphin is a natural heptapeptide μ-opioid receptor (MOR) agonist found in amphibian skin. Inhibition of neuropathic pain.

Tekniske data

Renhed 98.06%
CAS 77614-16-5
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 802.87 g/mol
Produkttype Natural Products
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 120 mg/mL (149.46 mM∣Need ultrasonic)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.