Få mere at vide
Dermofungin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cloxiquine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H |
| Formel vægt | 179.0138 |
| Procent renhed | >95% |