Få mere at vide
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handsker
Artikelnummer. 15310392
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 15310392
Brand: Honeywell KCL™ 074307082C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 handsker har kemisk og mekanisk modstand og er godkendt til fødevareforarbejdning.
  • Engangsbeskyttelseshandske i henhold til EN 374
  • Den kemiske såvel som den mekaniske modstand er øget i forhold til Dermatril™ 740
  • Kan bruges længere og giver beskyttelse mod en bredere vifte af farlige stoffer.
  • Godkendt til fødevareforarbejdning i henhold til EU 1935/2004
  • Fødevarekvalitet gennem RAL-godkendelse
  • Silikonefri handskeoverflade
  • Opfylder kravene i EN 455
  • Medicinsk udstyr i henhold til direktiv 93/42/EWG
  • Fri for naturlig latex
  • Resistent mod et væld af cytostatika virus-resistente iflg ASTM 1671:2007
  • Høj taktilitet
  • Fremragende bærekomfort
  • Øget rivemodstand
  • Forbedret greb
  • God kemisk resistens
  • Smidig pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM 1671:2007
Certificeringer/overholdelse (Europa) Godkendt til fødevareforarbejdning i henhold til EU 1935/2004. EC Kategori PSA 3
Farve Blå
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Mængde 50/Pk
Modstandsdygtig overfor Forskellige cellegifte, virus-resistente over for ASTM F1671: 2007
Længde (metrisk) 270 til 290 mm