Få mere at vide
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handsker
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Engangsbeskyttelseshandske i henhold til EN 374
- Den kemiske såvel som den mekaniske modstand er øget i forhold til Dermatril™ 740
- Kan bruges længere og giver beskyttelse mod en bredere vifte af farlige stoffer.
- Godkendt til fødevareforarbejdning i henhold til EU 1935/2004
- Fødevarekvalitet gennem RAL-godkendelse
- Silikonefri handskeoverflade
- Opfylder kravene i EN 455
- Medicinsk udstyr i henhold til direktiv 93/42/EWG
- Fri for naturlig latex
- Resistent mod et væld af cytostatika virus-resistente iflg ASTM 1671:2007
- Høj taktilitet
- Fremragende bærekomfort
- Øget rivemodstand
- Forbedret greb
- God kemisk resistens
- Smidig pasform
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM 1671:2007 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Godkendt til fødevareforarbejdning i henhold til EU 1935/2004. EC Kategori PSA 3 |
| Farve | Blå |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | 6 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Mængde | 50/Pk |
| Modstandsdygtig overfor | Forskellige cellegifte, virus-resistente over for ASTM F1671: 2007 |
| Vis mere |