Få mere at vide
Honeywell KCL™ Dermatril™ L 741
Click to view available options
Størrelse:
7
8
Unit Size:
Pakke med 100
Description
- Engangs
- Kemisk resistent i henhold til EN374
- Høj beskyttelse mod kemisk og bakteriologisk forurening
- Meget god mekanisk holdbarhed sammenlignet med konventionelle engangshandsker
- Godkendt til fødevarehåndtering og forarbejdning i henhold til EU 1935/2004
- Fri for naturlig latex
- Resistent mod et væld af cytostatika virus-resistente iflg ASTM 1671:2007
- Handskens overflade er silikonefri
- Opfylder kravene i EN 455
- Medicinsk udstyr i henhold til 93/42/EWG
- Fremragende følesans
- Yderst behagelig
- Øget rivemodstand
- Ruede fingerspidser for forbedret greb
- Smidig pasform
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ASTM 1671 2007 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EC Kategori PPE 3, EN374, EU 1935/2004, EN 455, 93/42/EWG |
| Farve | Blå |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Størrelse | 8 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.11 mm |
| Længde (metrisk) | 270 til 280 mm |