Få mere at vide
Honeywell KCL™ Dermatril™ L 741
Artikelnummer. 10144604
Skift visning
Størrelse:
7
8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
10144604 7 Pakke med 100
10472715 8 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10144604 Leverandør Honeywell KCL™ Leverandørnr. 074107081C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.10 DKK
    470.31 DKK / Pakke med 100
    Spare 98.79 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Honeywell KCL™ Dermatril™ L 741 er en engangs, kemisk resistent, lang form nitrilhandske, der giver hånd- og underarmsbeskyttelse.
  • Engangs
  • Kemisk resistent i henhold til EN374
  • Høj beskyttelse mod kemisk og bakteriologisk forurening
  • Meget god mekanisk holdbarhed sammenlignet med konventionelle engangshandsker
  • Godkendt til fødevarehåndtering og forarbejdning i henhold til EU 1935/2004
  • Fri for naturlig latex
  • Resistent mod et væld af cytostatika virus-resistente iflg ASTM 1671:2007
  • Handskens overflade er silikonefri
  • Opfylder kravene i EN 455
  • Medicinsk udstyr i henhold til 93/42/EWG
  • Fremragende følesans
  • Yderst behagelig
  • Øget rivemodstand
  • Ruede fingerspidser for forbedret greb
  • Smidig pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM 1671 2007
Certificeringer/overholdelse (Europa) EC Kategori PPE 3, EN374, EU 1935/2004, EN 455, 93/42/EWG
Farve Blå
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Længde (metrisk) 270 til 280 mm