Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dermatofytmedium med phenolrød
Beskrivelse
Isoler selektivt dermatofytsvampe fra prøverne såsom hår, hudafskrabninger og negle med Thermo Scientific™ Oxoid™ Dermatofytmedium med phenolrød. Mediets næsten neutrale pH er bedre for væksten af svampe. Den ofte anbefalede sure pH, der bruges til at undertrykke bakterielle kontaminanter, erstattes af tilsætning af selektive midler. Chloramphenicol og cycloheximid gør mediet selektivt for dermatofytter, der hæmmer mange saprofytiske svampe, gær og bakteriel hudflora 1 .
Brug Dermatophyte Medium med Phenol Red til isolering af dermatofytsvampe fra prøver som hår, hudafskrabninger og negle.
- Hæmmer væksten af kontaminerende saprofytiske svampe, gær og bakteriel hudflora 1 .
- Chloramphenicol og cycloheximid i mediet forbedrer isoleringen af dermatofytter, især når inokulumet er stærkt forurenet 2, 3 .
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul/orange |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Dermatofytmedium med phenolrød |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19,5 g± 1,0 g |
| Emballagetype | 10x90mm plader, film indpakket |
| Mængde | 10/Pk. |