Få mere at vide
Ansell DermaShield™ 73-721 Series Grønne Neoprenhandsker
Artikelnummer. 12465080 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12465080 7.5 200 par
11736693 6 200 par
11746693 6.5 200 par
11756693 7 200 par
11776693 8 200 par
11796693 9 200 par
11786693 8.5 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12465080 Leverandør Ansell Leverandørnr. 73721075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5785.50 DKK
    3664.41 DKK / 200 par
    Spare 2121.09 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tilbyder komforten og fleksibiliteten som naturgummihandsker, men neoprensammensætning giver bedre kemikalieresistens. Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
  • Fremstillet af polychloropren
  • Til ikke-sterile kontrollerede miljøer
  • Fri for latexproteiner og acceleratorer
  • Neoprenbelægning giver kemisk resistens
  • Rullet perlemanchet forhindrer handsken i at rulle ned
  • Bisque fingerspidsgreb
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Neopren
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Manchet materiale Neopren
Accelerator gratis Ja
Applikationer Industri
AQL 0.65
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Polyklorpren
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse 7.5
Sterilitet Ikke-steril
Tykkelse (metrisk) 0.175 mm
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Perler/rullet
Mængde 200 par/Cs.
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 73-721