Få mere at vide
Ansell DermaShield™ 73-721 Series Grønne Neoprenhandsker
Artikelnummer. 11796693 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11796693 9 200 par
11736693 6 200 par
11746693 6.5 200 par
11756693 7 200 par
12465080 7.5 200 par
11776693 8 200 par
11786693 8.5 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11796693 Leverandør Ansell Leverandørnr. 73721090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5785.50 DKK
    3664.41 DKK / 200 par
    Spare 2121.09 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tilbyder komforten og fleksibiliteten som naturgummihandsker, men neoprensammensætning giver bedre kemikalieresistens. Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
  • Fremstillet af polychloropren
  • Til ikke-sterile kontrollerede miljøer
  • Fri for latexproteiner og acceleratorer
  • Neoprenbelægning giver kemisk resistens
  • Rullet perlemanchet forhindrer handsken i at rulle ned
  • Bisque fingerspidsgreb
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Neopren
Renrumsklasse Class 100 (ISO 5)
Manchet materiale Neopren
Accelerator gratis Yes
Applikationer Laboratorie
AQL 0.65
Farve Grøn
Engangs Single-use
Udvendig finish Smooth
Hånd Specific
Latex fri Ja
Materiale Neoprenblanding
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Neoprenhandsker
Størrelse 9
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (metrisk) 0.175 mm
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Perler/rullet
Mængde 200 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 73-721
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.