Få mere at vide
Ansell™ DermaShield™ 73-721 Series Grønne Neoprenhandsker
Artikelnummer. 11786693 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 11786693
Brand: Ansell™ 73721085
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder komforten og fleksibiliteten som naturgummihandsker, men neoprensammensætning giver bedre kemikalieresistens. Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
  • Fremstillet af polychloropren
  • Til ikke-sterile kontrollerede miljøer
  • Fri for latexproteiner og acceleratorer
  • Neoprenbelægning giver kemisk resistens
  • Rullet perlemanchet forhindrer handsken i at rulle ned
  • Bisque fingerspidsgreb
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale bagpå Neopren
Manchet materiale Neopren
Applikationer Industrial
Farve Green
Latex fri Yes
Materiale Polychloroprene
Produkttype Handsker
Størrelse 8.5
Tykkelse (metrisk) 0.175 mm
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Perler/rullet
Mængde 200 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 73-721