Få mere at vide
Ansell™ DermaShield™ 73-711 Series Grønne Neopren Handsker
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8005129 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Artikelnummer. 12475070
Brand: Ansell™ 73711065
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den mest teknisk avancerede sterile handske, der findes i dag. Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
  • Fremstillet af polychloropren
  • Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
  • Komfort og fleksibilitet af naturgummihandsker til en tilsvarende konkurrencedygtig pris
  • Neoprensammensætning giver bedre kemisk resistens.
  • Ny perlemanchet forhindrer handsken i at rulle ned, hvilket giver øget beskyttelse.
  • Steril
  • Tilgængelig til ikke-sterile kontrollerede miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Neopren
Manchet materiale Neopren
Applikationer Laboratory
Farve Grøn
Latex fri Yes
Materiale Neopren
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Handsker
Størrelse 6.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 0.175 mm
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Perler/rullet
Mængde 200/CS
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 73-711