Description
- Fremstillet af polychloropren
- Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
- Komfort og fleksibilitet af naturgummihandsker til en tilsvarende konkurrencedygtig pris
- Neoprensammensætning giver bedre kemisk resistens.
- Ny perlemanchet forhindrer handsken i at rulle ned, hvilket giver øget beskyttelse.
- Steril
- Tilgængelig til ikke-sterile kontrollerede miljøer.
Spécification
Spécification
| Materiale bagpå | Neopren |
| Manchet materiale | Neopren |
| Applikationer | Laboratory |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Neopren |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 7.5 |
| Sterilitet | Steril |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?