Få mere at vide
Ansell™ DermaShield™ 73-711 Series Grønne Neopren Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Pakningsstørrelse:
200 par
Beskrivelse
- Fremstillet af polychloropren
- Fri for latexproteiner og acceleratorer minimerer den både type I og type IV allergier forbundet med naturgummi.
- Komfort og fleksibilitet af naturgummihandsker til en tilsvarende konkurrencedygtig pris
- Neoprensammensætning giver bedre kemisk resistens.
- Ny perlemanchet forhindrer handsken i at rulle ned, hvilket giver øget beskyttelse.
- Steril
- Tilgængelig til ikke-sterile kontrollerede miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Laboratory |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Neopren |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Neoprene Gloves |
| Størrelse | 6 |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse (metrisk) | 0.175 mm |
| Handske manchet stil | Perler/rullet |
| Vis mere |