Få mere at vide
MedChemExpress Dermaseptin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.24% |
| CAS | 136212-91-4 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 3455.1 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 25 mg/mL (7.24 mM∣Need ultrasonic) |