Få mere at vide
Derivaterede carbonylforbindelser 877 blanding 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326982
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326982 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326982 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000877AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
CAS 1019-57-4, 1527-98-6, 1527-96-4, 1589-62-4, 1527-95-3, 1081-15-8
Analyt- eller komponentnavne Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 1000 μg/mL∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 1000 μg/mL∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 1000 μg/mL∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL