missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Deracoxib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deracoxib |
| CAS | 169590-41-4 |
| Molekylær formel | C17 H14 F3 N3 O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-[3-(Difluoromethyl)-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-benzenesulfonamide, 4-[3-(Difluoromethyl)-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, 4-[5-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Deracoxib, Deram, Deramaxx, SC 046, SC 46, SC 59046 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14F3N3O3S/c1-26-16-7-2-10(8-13(16)18)15-9-14(17(19)20)22-23(15)11-3-5-12(6-4-11)27(21,24)25/h2-9,17H,1H3,(H2,21,24,25) |
| SMIL | COc1ccc(cc1F)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)F |
| IUPAC navn | 4-[3-(difluoromethyl)-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.37 |
| Formel vægt | 397.0708 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?