missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dequalinium Chloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Dequalinium Chloride is a selective blocker of apamin-sensitive K+ channels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dequalinium Chloride |
| CAS | 522-51-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H40Cl2N4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | CC1=[N+](C2=CC=CC=C2C(N)=C1)CCCCCCCCCC[N+](C3=CC=CC=C3C(N)=C4)=C4C.[Cl-].[Cl-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 527.57 |
| Formel vægt | 527.57 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?