Få mere at vide
Thermo Scientific™ Depyrogenerede sterile tomme hætteglas
Artikelnummer. p-4526493
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
nr. pr. sag:
48
50
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 15217203
Brand: Thermo Scientific™ ST213
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ sterile tomme hætteglas tilbydes i kapaciteter fra 1 til 100 ml.
Thermo Scientific™ depyrogenerede sterile tomme hætteglas tilbydes i kapaciteter fra 1 til 100 ml. Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti. Sterile hætteglas er af type I borosilikat, samlet med butylpropper og aluminiumsforseglinger.
  • Type 1 borosilikatglas
  • Samlet med butyl propper og aluminium tætninger
  • Velegnet til anvendelser, hvor aseptisk protokol er påkrævet
  • Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hætteglas i klart glas formonteret med prop og krympeforsegling i aluminium
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 mm
Materiale Glas
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 2 ml
Højde (engelsk) 1,313 tommer
nr. pr. sag 100
Volumen (engelsk) 0,068 oz.
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Krympehætte (samlet) med prop
Højde (metrisk) 33.35 mm
Mængde 100 Cs.
Certificeringer/compliance Certifikater for sterilitet og pyrogentest
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 13 mm
Til brug med (udstyr) Aseptisk protokol