Få mere at vide
Thermo Scientific™ Depyrogenerede sterile tomme hætteglas
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
nr. pr. sag:
48
50
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
Thermo Scientific™ depyrogenerede sterile tomme hætteglas tilbydes i kapaciteter fra 1 til 100 ml. Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti. Sterile hætteglas er af type I borosilikat, samlet med butylpropper og aluminiumsforseglinger.
- Type 1 borosilikatglas
- Samlet med butyl propper og aluminium tætninger
- Velegnet til anvendelser, hvor aseptisk protokol er påkrævet
- Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Amber glass vial pre-assembled with stopper and aluminum crimp seal |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.5 in. |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12.7 mm |
| Materiale | Glass |
| Sterilitet | Sterile |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
| Højde (engelsk) | 1.313 in. |
| nr. pr. sag | 100 |
| Volumen (engelsk) | 0.068 oz. |
| Vis mere |