Få mere at vide
Thermo Scientific™ Depyrogenerede sterile tomme hætteglas
Artikelnummer. 15217203
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
nr. pr. sag:
48
50
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Lukkestørrelse nr. pr. sag unitSize
15217203 2 ml Klar 13 mm 100 Pakke med 100
16483899 2 ml Ravgul 13 mm 100 -
15193508 5 ml Klar 20 mm 50 Pakke med 50
16255451 5 ml Ravgul 20 mm 50 -
15103518 10 ml Klar 20 mm 50 -
15280519 10 ml Ravgul 20 mm 50 -
15123518 20 ml Klar 20 mm 48 -
15133518 30 ml Klar 20 mm 50 -
15662344 30 ml Ravgul 20 mm 50 -
15153518 50 ml Klar 20 mm 50 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15217203 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ST213
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ sterile tomme hætteglas tilbydes i kapaciteter fra 1 til 100 ml.
Thermo Scientific™ depyrogenerede sterile tomme hætteglas tilbydes i kapaciteter fra 1 til 100 ml. Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti. Sterile hætteglas er af type I borosilikat, samlet med butylpropper og aluminiumsforseglinger.
  • Type 1 borosilikatglas
  • Samlet med butyl propper og aluminium tætninger
  • Velegnet til anvendelser, hvor aseptisk protokol er påkrævet
  • Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hætteglas i klart glas formonteret med prop og krympeforsegling i aluminium
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12.7 mm
Materiale Glas
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 2 ml
Højde (engelsk) 1,313 tommer
nr. pr. sag 100
Volumen (engelsk) 0,068 oz.
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Krympehætte (samlet) med prop
Mængde 100 Cs.
Lukkestørrelse 13 mm
Til brug med (udstyr) Aseptisk protokol
Certificeringer/compliance Certifikater for sterilitet og pyrogentest
Højde (metrisk) 33.35 mm
Produkttype Hætteglas