Få mere at vide
Thermo Scientific™ Depyrogenerede sterile tomme hætteglas
Artikelnummer. 15153518
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
nr. pr. sag:
48
50
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Lukkestørrelse nr. pr. sag Pakningsstørrelse
15153518 50 ml Klar 20 mm 50 -
15217203 2 ml Klar 13 mm 100 Pakke med 100
16483899 2 ml Ravgul 13 mm 100 -
15193508 5 ml Klar 20 mm 50 Pakke med 50
16255451 5 ml Ravgul 20 mm 50 -
15103518 10 ml Klar 20 mm 50 -
15280519 10 ml Ravgul 20 mm 50 -
15123518 20 ml Klar 20 mm 48 -
15133518 30 ml Klar 20 mm 50 -
15662344 30 ml Ravgul 20 mm 50 -
15529711 50 ml Ravgul 20 mm 50 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15153518 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ST5020
Opgrader din bioprocesarbejdsgang
Brug rabatkode 27948
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Thermo Scientific™ sterile tomme hætteglas tilbydes i kapaciteter fra 1 til 100 ml.
Thermo Scientific™ depyrogenerede sterile tomme hætteglas tilbydes i kapaciteter fra 1 til 100 ml. Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti. Sterile hætteglas er af type I borosilikat, samlet med butylpropper og aluminiumsforseglinger.
  • Type 1 borosilikatglas
  • Samlet med butyl propper og aluminium tætninger
  • Velegnet til anvendelser, hvor aseptisk protokol er påkrævet
  • Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hætteglas i klart glas formonteret med prop og krympeforsegling i aluminium
Diameter (engelsk) Ydre 1,5 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 38.1 mm
Materiale Glas
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 50 ml
Højde (engelsk) 2,688 tommer
nr. pr. sag 50
Volumen (engelsk) 1,7 oz.
Volumen (metrisk) i alt 50 mL
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Krympehætte (samlet) med prop
Mængde 50 Cs.
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) Aseptisk protokol
Certificeringer/compliance Certifikater for sterilitet og pyrogentest
Højde (metrisk) 68.28 mm
Produkttype Hætteglas