Få mere at vide
Thermo Scientific™ Depyrogenerede sterile tomme hætteglas
Artikelnummer. 15133518
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
nr. pr. sag:
100/Cs.
48/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Lukkestørrelse nr. pr. sag Pakningsstørrelse
15133518 30 ml Klar 20 mm 50/Cs. -
15217203 2 ml Klar 13 mm 100/Cs. Pakke med 100
16483899 2 ml Ravgul 13 mm 100/Cs. -
15193508 5 ml Klar 20 mm 50/Cs. Pakke med 50
16255451 5 ml Ravgul 20 mm 50/Cs. -
15103518 10 ml Klar 20 mm 50/Cs. -
15280519 10 ml Ravgul 20 mm 50/Cs. -
15123518 20 ml Klar 20 mm 48/Cs. -
15662344 30 ml Ravgul 20 mm 50/Cs. -
15153518 50 ml Klar 20 mm 50/Cs. -
15529711 50 ml Ravgul 20 mm 50/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15133518 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ST3020
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ sterile tomme hætteglas tilbydes i kapaciteter fra 1 til 100 ml.
Thermo Scientific™ depyrogenerede sterile tomme hætteglas tilbydes i kapaciteter fra 1 til 100 ml. Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti. Sterile hætteglas er af type I borosilikat, samlet med butylpropper og aluminiumsforseglinger.
  • Type 1 borosilikatglas
  • Samlet med butyl propper og aluminium tætninger
  • Velegnet til anvendelser, hvor aseptisk protokol er påkrævet
  • Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hætteglas i klart glas formonteret med prop og krympeforsegling i aluminium
Diameter (engelsk) Ydre 1,44 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 36.5 mm
Materiale Glas
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 30 ml
Højde (engelsk) 2,72 tommer
nr. pr. sag 50/Cs.
Volumen (engelsk) 1.014 oz.
Volumen (metrisk) i alt 30 mL
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Krympehætte (samlet) med prop
Mængde 50/Cs.
Lukkestørrelse 20 mm
Markeringssted No
Til brug med (udstyr) Aseptisk protokol
Certificeringer/compliance Certifikater for sterilitet og pyrogentest
Højde (metrisk) 69.0 mm
Produkttype Hætteglas