Få mere at vide
Thermo Scientific™ Depyrogenerede sterile tomme hætteglas
Artikelnummer. 15123518
Volumen (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13 mm
20 mm
nr. pr. sag:
48
50
100
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 15123518
Brand: Thermo Scientific™ ST2020
Thermo Scientific™ sterile tomme hætteglas tilbydes i kapaciteter fra 1 til 100 ml.
Thermo Scientific™ depyrogenerede sterile tomme hætteglas tilbydes i kapaciteter fra 1 til 100 ml. Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti. Sterile hætteglas er af type I borosilikat, samlet med butylpropper og aluminiumsforseglinger.
  • Type 1 borosilikatglas
  • Samlet med butyl propper og aluminium tætninger
  • Velegnet til anvendelser, hvor aseptisk protokol er påkrævet
  • Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Hætteglas i klart glas formonteret med prop og krympeforsegling i aluminium
Diameter (engelsk) Ydre 1,15 tommer.
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 29.25 mm
Materiale Glas
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 20 ml
Højde (engelsk) 2,36
nr. pr. sag 48
Volumen (engelsk) 0,68 oz.
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Krympehætte (samlet) med prop
Højde (metrisk) 60.0 mm
Mængde 50 Cs.
Certificeringer/compliance Certifikater for sterilitet og pyrogentest
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) Aseptisk protokol