Få mere at vide
Thermo Scientific™ Depyrogenerede sterile tomme hætteglas
Beskrivelse
Thermo Scientific™ depyrogenerede sterile tomme hætteglas tilbydes i kapaciteter fra 1 til 100 ml. Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti. Sterile hætteglas er af type I borosilikat, samlet med butylpropper og aluminiumsforseglinger.
- Type 1 borosilikatglas
- Samlet med butyl propper og aluminium tætninger
- Velegnet til anvendelser, hvor aseptisk protokol er påkrævet
- Sterilitetscertifikat& Pyrogentest inkluderet i hvert parti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hætteglas i klart glas formonteret med prop og krympeforsegling i aluminium |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,813 tommer |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20.65 mm |
| Materiale | Glas |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| nr. pr. sag | 50/Cs. |
| Volumen (engelsk) | 0,34 oz. |
| Vis mere |