Få mere at vide
Thermo Scientific™ Depyrogenerede glasbeholdere
Artikelnummer. 16401581
Kapacitet (metrisk):
4 mL
22 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Produkttype:
Amber Packer flaske
Beholder
Flaske med bred mund
Hætteglas
Pakkerflaske
Prøvekrukke
Farve:
Klar
Ravgul
nr. pr. sag:
6
12
24
72
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 72
Artikelnummer. 16401581
Brand: Thermo Scientific™ C2004A/PF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spar på dyre investeringer i kapitaludstyr med klar-til-brug glasvarer i en lang række størrelser og konfigurationer.
Spar på dyre kapitalinvesteringer med klar-til-brug glasvarer i en lang række størrelser og konfigurationer. Thermo Scientific™ Depyrogenerede glasbeholdere er specielt forberedt til at opfylde endotoksinniveauer på mindre end 0,06 EU/ml til brug ved terminal sterilisering, vandprøvetagning og produktopbevaring.
  • Rengøring og emballering udføres i et klasse 100/10 renrum
  • Analysecertifikat (COA) er inkluderet med hvert parti
Anbefalet til:
Endotoksin-fri applikationer
Bestillingsoplysninger:
Beholdere med yderligere lavpartikelcertificering er tilgængelige. Thermo Scientific tilbyder også hætteglas af glas specielt forberedt til at opfylde endotoksinniveauer på mindre end 0,06 EU/ml. Spørg din kundeservicerepræsentant om vores depyrogeneringsservice med vores validerede proces, udført i vores klasse 100 renrum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 2.125 tommer.
Materiale Glas
nr. pr. sag 24
Certificeringer/compliance Opfyld endotoksinniveauer på mindre end 0,06 EU/mL; Inkluderer analysecertifikat
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 95.25 mm
Produkttype Pakkerflaske
Højde (engelsk) 3.75 in.
Lukke liner PTFE
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 53.98 mm