Få mere at vide
Thermo Scientific™ Depyrogenerede glasbeholdere
Beskrivelse
Spar på dyre kapitalinvesteringer med klar-til-brug glasvarer i en lang række størrelser og konfigurationer. Thermo Scientific™ Depyrogenerede glasbeholdere er specielt forberedt til at opfylde endotoksinniveauer på mindre end 0,06 EU/ml til brug ved terminal sterilisering, vandprøvetagning og produktopbevaring.
- Rengøring og emballering udføres i et klasse 100/10 renrum
- Analysecertifikat (COA) er inkluderet med hvert parti
Anbefalet til:
Endotoksin-fri applikationer
Bestillingsoplysninger:
Beholdere med yderligere lavpartikelcertificering er tilgængelige. Thermo Scientific tilbyder også hætteglas af glas specielt forberedt til at opfylde endotoksinniveauer på mindre end 0,06 EU/ml. Spørg din kundeservicerepræsentant om vores depyrogeneringsservice med vores validerede proces, udført i vores klasse 100 renrum.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,12 oz., 4 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,12 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 0,591 tommer. |
| Materiale | Glas |
| nr. pr. sag | 72 |
| Certificeringer/compliance | Opfyld endotoksinniveauer på mindre end 0,06 EU/mL; Inkluderer analysecertifikat |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Vis mere |