Få mere at vide
Depyridinyl Abiraterone 3-Acetate 17-Hydrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Depyridinyl Abiraterone 3-Acetate 17-Hydrazone |
| CAS | 122914-94-7 |
| Molekylær formel | C21H32N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (3β)-3-(Acetyloxy)-androst-5-en-17-one 17-hydrazone, Dehydro 3-Acetyl-epiandrosterone Hydrazone, ATA1E |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32N2O2/c1-13(24)25-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23-22)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-18H,5-12,22H2,1-3H3/b23-19+/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)CC2C(=O)NC(=O)S2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.49 |