Få mere at vide
Buerkle™ Dybdestop til prøvetager
Artikelnummer. 31188927 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål (V4A)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
31188927 Rustfrit stål (V4A)
31188867 Aluminium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31188927 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53170015
Forventet forsendelse: 04-12-2026
For at en prøvetagningsprocedure kan reproduceres, skal den altid udføres under de samme betingelser. Dybdestoppet til prøvetagere er et nyttigt tilbehør til dette formål. Dybdestoppet fastgøres til prøvetagningen i enhver højde ved hjælp af en C-klemmeskrue.
Dette sikrer, at prøvetageren trænger ind til samme ønskede dybde hver gang den indsættes. Gennemtrængningsdybden er således fast og kan for eksempel præcist registreres i en testrapport eller prøvetagningsinstruktioner. Dybdestoppet kan også forhindre utilsigtet gennemboring under prøvetagning.
  • Muliggør standardiseret og dermed reproducerbar prøvetagning
  • Meget god klemmeeffekt på grund af C-klemmeskruen
  • Fås med diameter på 25/50 mm, egnet til mange prøveprøvelanser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sampler-insert
Materiale Rustfrit stål (V4A)