Få mere at vide
Depropylamino Hydroxy Propafenone-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Depropylamino Hydroxy Propafenone-d5 |
| CAS | 1346598-59-1 |
| Molekylær formel | C18H15D5O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-[2-[2,3-Dihydroxy(propoxy-d5)]phenyl]-3-phenyl-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O4/c19-12-15(20)13-22-18-9-5-4-8-16(18)17(21)11-10-14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15,19-20H,10-13H2/i12D2,13D2,15D |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-[2-(1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.38 |
| Formel vægt | 305.1675 |