Beskrivelse
- Med integreret sump palle
- Praktisk indvendig højde for sikker og effektiv læsning med gaffeltruck eller gaffeltruck
- Integreret lomme til adgang nedenunder af gaffeltrucks og gaffeltrucks
- Klar til forankring til jorden (ankersæt valgfri)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå, blå |
| Kapacitet (engelsk) | 264,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 L |
| Materiale | Polyethylen |
| Type | Bortskaffelse kan |
| Længde (engelsk) | 125,98 tommer. |
| Længde (metrisk) | 3200 mm |
| Bredde (engelsk) | 125,98 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 3200 mm |
| Højde (engelsk) | 85,43 tommer. |
| Vis mere |