Få mere at vide
asecos™ Depot PE med fløjdør
Artikelnummer. 17806376 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
264,2 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
17806376 264,2 gal.
1 options
Artikelnummer. 17806376 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 31858
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Depot PE med vingedør er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer og har en høj modstandsdygtighed over for olier, syrer og baser.
  • Med integreret sump palle
  • Praktisk indvendig højde for sikker og effektiv læsning med gaffeltruck eller gaffeltruck
  • Integreret lomme til adgang nedenunder af gaffeltrucks og gaffeltrucks
  • Klar til forankring til jorden (ankersæt valgfri)
Tekniske data
Farve Karosseri grå, døre blå
Kapacitet (engelsk) 264,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 1000 L
Materiale Polyethylen
Type Bortskaffelse kan
Længde (engelsk) 61,42 tommer.
Længde (metrisk) 1560.00 mm
Bredde (engelsk) 61,42 tommer.
Bredde (metrisk) 1560.00 mm
Højde (engelsk) 91,73 tommer.
Højde (metrisk) 2330.00 mm
Dybde (engelsk) 61,02 tommer.
Dybde (metrisk) 1550.00 mm
Vægt (engelsk) 407.85 lb.
Vægt (metrisk) 185 kg