Få mere at vide
asecos™ Depot PE med fløjdør - Version Stålstativ
Artikelnummer. 17816356 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
1050,00 mm
1080,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk)
17816356 1050,00 mm
17876466 1080,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17816356 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40058
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Depot PE med vingedør er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer og har en høj modstandsdygtighed over for olier, syrer og baser.
  • Med integreret sump palle
  • Integreret lomme til adgang nedenunder af gaffeltrucks og gaffeltrucks
  • Klar til forankring til jorden (ankersæt valgfri)
  • Sikker opbevaring af små og mellemstore beholdere
  • Reol med galvaniserede reolrammer og 3 hylder
  • Mål hylder B x D (mm): 900 x 800
  • Bæreevne pr. lagerniveau: 250 kg
Tekniske data
Farve Karosseri grå, døre blå
Kapacitet (engelsk) 64,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 245 L
Materiale Polyethylen
Type Bortskaffelse kan
Længde (engelsk) 44,88 tommer.
Længde (metrisk) 1140.00 mm
Bredde (engelsk) 44,88 tommer.
Bredde (metrisk) 1140.00 mm
Højde (engelsk) 81,10 tommer.
Højde (metrisk) 2060.00 mm
Dybde (engelsk) 41,34 tommer.
Dybde (metrisk) 1050,00 mm
Vægt (engelsk) 264.55 lb.
Vægt (metrisk) 120 kg