Få mere at vide
asecos™ Depot PE med fløjdør - Version Tromle
Artikelnummer. 17896376 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Dybde (metrisk):
1050,00 mm
1080,00 mm
1410,00 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk)
17896376 1050,00 mm
17866506 1080,00 mm
17806416 1410,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17896376 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 40057
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Depot PE med vingedør er godkendt til sikker opbevaring af vandforurenende stoffer og har en høj modstandsdygtighed over for olier, syrer og baser.
  • Med integreret sump palle
  • Til direkte placering af en tønde på en europalle eller tøndelagring på den valgfrie PE halvpalle
  • Integreret lomme til adgang nedenunder af gaffeltrucks og gaffeltrucks
  • Klar til forankring til jorden (ankersæt valgfri)
Tekniske data
Farve Karosseri grå, døre blå
Kapacitet (engelsk) 64,7 gal.
Kapacitet (metrisk) 245 L
Materiale Polyethylen
Type Bortskaffelse kan
Længde (engelsk) 44,88 tommer.
Længde (metrisk) 1140.00 mm
Bredde (engelsk) 44,88 tommer.
Bredde (metrisk) 1140.00 mm
Højde (engelsk) 81,10 tommer.
Højde (metrisk) 2060.00 mm
Dybde (engelsk) 41,34 tommer.
Dybde (metrisk) 1050,00 mm
Vægt (engelsk) 224.87 lb.
Vægt (metrisk) 102 kg